Fontos dokumentumok
221759
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Szinonimák:
Ceric ammonium sulfate, Cerium(IV) ammonium sulfate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥94.0% (with KMnO4, redox titration)
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Ce(IV), ≥20%
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cerium
mp
130 °C (lit.)
SMILES string
N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?