Fontos dokumentumok
383090
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
ACS reagent, ≥94%
Szinonimák:
Ceric ammonium sulfate, Cerium(IV) ammonium sulfate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥94%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cerium
szennyeződések
≤0.05% insol. dil. H2SO4
mp
130 °C (lit.)
anion nyomok
phosphate (PO43-): ≤0.03%
kation nyomok
Fe: ≤0.01%
SMILES string
N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3