Merck
207802
Sigma-Aldrich
Potassium dichromate
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Potassium bichromate
Méret kiválasztása
100 G
15 900,00 Ft
500 G
53 200,00 Ft
15 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
15 900,00 Ft
500 G
53 200,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
K2Cr2O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
294.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
Teszt:
≥99.0%
grade:
ACS reagent
Forma:
crystals
15 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
szennyeződések
≤0.005% insolubles
veszteség
≤0.05% loss on drying
pH
3.5-5.0 (25 °C, 29.4 g/L)
mp
398 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ca: ≤0.003%
Na: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Potassium dichromate is a red-orange colored solid. Its crystals belong to the triclinic crystal system. On heating above 600°C, it decomposes to give oxygen, potassium chromate and chromium(III) oxide. It acts as a strong oxidizing agent in acidic media. It can be synthesized by the fusion of chromium(III) oxide with potassium carbonate and nitrate or oxygen.[1]
Alkalmazás
Potassium dichromate may be used in the preparation of hybride polymer-clay nanocomposite supported dichromate reagents.[2] It may also be used as an oxidant for the selective oxidation of primary and secondary alcohol to corresponding aldehydes and ketones, respectively.[3]
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Cardio-vascular system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis and application of polymer-clay nanocomposite-supported dichromate oxidizing agent.
El-Hamshary H, et al.
Polymer Composites, 36(11), 2066-2075 (2015)
Selective solvent-free oxidation of alcohols with potassium dichromate
Lou J-D and Xu Z-N
Tetrahedron Letters, 43(49), 8843-8844 (2002)
Nicholas James Strausfeld et al.
eLife, 9 (2020-03-04)
Descriptions of crustacean brains have focused mainly on three highly derived lineages of malacostracans: the reptantian infraorders represented by spiny lobsters, lobsters, and crayfish. Those descriptions advocate the view that dome- or cap-like neuropils, referred to as 'hemiellipsoid bodies,' are
Marcel E Sayre et al.
The Journal of comparative neurology, 527(14), 2371-2387 (2019-03-13)
Paired centers in the forebrain of insects, called the mushroom bodies, have become the most investigated brain region of any invertebrate due to novel genetic strategies that relate unique morphological attributes of these centers to their functional roles in learning
Bruno Pinto et al.
Neuron, 108(5), 887-904 (2020-10-08)
Microglia are brain-resident immune cells and regulate mechanisms essential for cognitive functions. Down syndrome (DS), the most frequent cause of genetic intellectual disability, is caused by a supernumerary chromosome 21, containing also genes related to the immune system. In the
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?