Merck
P2588
Sigma-Aldrich
Potassium dichromate
BioXtra, ≥99.5%
Szinonimák:
Potassium bichromate
About This Item
Lineáris képlet:
K2Cr2O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
294.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.5%
Forma:
powder or crystals
oldhatóság:
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, orange
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
szennyeződések
<0.005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
pH
3.6 (100 g/L)
mp
398 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, orange
anion nyomok
sulfate (SO42-): <0.005%
kation nyomok
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.001%
Mg: <0.0005%
Na: <0.05%
Pb: <0.001%
Zn: ≤0.001%
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Potassium dichromate, a toxic hexavalent chromium compound, is a strong oxidizing agent. Its nephrotoxicity in humans and animals has been studied. Its crystalline structure has been analyzed. Its ability to induce genetic and DNA methylation alteration has been assessed in Brassica napus L. plants.
Alkalmazás
Potassium dichromate has been used in experiments to determine the ability of MCM-41-supported nanoscale zero-valent iron (nZVI) sample to remove hexavalent chromium.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Cardio-vascular system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nanoscale zero-valent iron supported on mesoporous silica: Characterization and reactivity for Cr(VI) removal from aqueous solution.
Petala E, et al.
Journal of Hazardous Materials, 261, 295-306 (2013)
A G Levis et al.
Cancer research, 38(1), 110-116 (1978-01-01)
Treatments for 1 to 4 hr with 10-4 m potassium dichromate, a soluble hexavalent chromium salt with a strong oxidizing power, markedly reduce DNA and RNA accumulation rates in hamster fibroblasts grown in vitro (BHK line), as shown by quantitative
Massimo Labra et al.
Chemosphere, 54(8), 1049-1058 (2003-12-11)
This study evaluated genetic and DNA methylation alteration induced by potassium dichromate in Brassica napus L. plants. Amplified fragment length polymorphism (AFLP) and selective amplification of polymorphic loci (SAMPL) tests revealed dose-related increases in sequence alterations in plantlets exposed to
Eduardo Molina-Jijón et al.
Free radical biology & medicine, 51(8), 1543-1557 (2011-08-16)
We report the role of mitochondria in the protective effects of curcumin, a well-known direct and indirect antioxidant, against the renal oxidant damage induced by the hexavalent chromium [Cr(VI)] compound potassium dichromate (K(2)Cr(2)O(7)) in rats. Curcumin was given daily by
An accurate determination of the crystal structure of triclinic potassium dichromate, K2Cr2O7.
Brandon JK and Brown ID.
Canadian Journal of Chemistry, 46(6), 933-941 (1968)