1.60333
Potassium dichromate solution
c(K₂Cr₂O₇) = 1/60 mol, reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Potassium dichromate solution, c(K2Cr2O7) = 1/60 mol; standardised against silver nitrate solution, Titripur®, reag. USP
Ügynökség
reag. USP
traceable to NIST
Minőségi szint
termékcsalád
Titripur®
Forma
liquid
minőség
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reakcióalkalmasság
reaction type: Redox Reactions
technika/technikák
titration: suitable
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
This volumetric solution is analyzed by our calibration laboratory D-K-15185-01-00 which is accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025 for analysis of amount-of-substance concentrations in volumetric solutions by DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - German National Accreditation Body). The accreditation certificate can be found at www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Kiszerelés
Analízis megjegyzés
Amount-of-substance concentration 0.01658 - 0.01675 mol/L
Measurement uncertainty ± 0.00005 mol/L
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
The amount-of-substance concentration of this volumetric solution is determined with standardized sodium thiosulfate solution (article number 1.09147). The sodium thiosulfate solution is standardized and traceable to a primary standard reference material (SRM) from the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 136 potassium dichromate) by means of volumetric standard potassium iodate (article number 1.02404), certified reference material according to ISO 17034, analyzed by our accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany according to DIN EN ISO/IEC 17025. The uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with a coverage factor k=2 covering a confidence level of 95%.
Note: The titer is a correction factor to correct for variations of the volumetric solution, the titration equipment, the temperature and other laboratory conditions. For correct titration results it is recommended to determine a titer with the laboratory specific equipment and under laboratory specific conditions directly after opening a new bottle and at regular time intervals.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)