Merck
216615
Sigma-Aldrich
Potassium chromate
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Lineáris képlet:
K2CrO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
6.7 (vs air)
Teszt
≥99.0%
form
crystals
szennyeződések
≤0.005% insolubles
pH
8.6-9.8 (25 °C, 5%)
mp
971 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Potassium chromate (K2CrO4) is an inorganic solid compound. It is mainly used as an oxidizing agent in the synthesis of organic compound.
Alkalmazás
Potassium chromate is used as an oxidizing agent:
  • In the conversion of primary and secondary alcohol into aldehydes and ketones using tetrabutylammonium hydrogen sulfate catalyst.
Potassium chromate is also used:
  • To prepare magnetoactive compound by reacting with iron(II) sulfate.
  • As a reagent in the conversion primary allylic and benzylic halides to aldehydes.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Zubeyde Bayram-Weston et al.
Journal of neuroscience methods, 265, 81-88 (2015-10-16)
The Golgi-Cox stain is an established method for characterising neuron cell morphology. The method highlights neurite processes of stained cells allowing the complexity of dendritic branching to be measured. Conventional rapid Golgi and Golgi-Cox methods all require fresh impregnation in
Redetermination of the structures of potassium sulphate and potassium chromate: the effect of electrostatic crystal forces upon observed bond lengths.
McGinnety JA.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 28(9), 2845-2852 (1972)
Comparative Study of Factors Influencing the Action of Corrosion Inhmitors for Mild Steel in Neutral Solution: II. Potassium Chromate.
Mercer AD and Jenkins IR.
British Corrosion Journal, 3(3), 130-135 (1968)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 887-887 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 881-881 (1994)