Merck
483044
Sigma-Aldrich
Potassium dichromate
99.98% trace metals basis
Szinonimák:
Potassium bichromate
About This Item
Lineáris képlet:
K2Cr2O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
294.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.98% trace metals basis
Forma:
crystalline
Minőségi szint
Teszt
99.98% trace metals basis
Forma
crystalline
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
398 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Potassium dichromate can be used as an oxidizing agent for the synthesis of polymers such as poly-O-phenylenediamine and polyanilines via oxidative polymerization.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Cardio-vascular system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and characterization of fluorine-substituted polyanilines
A Cihaner and A.M Onal
European Polymer Journal, 37, 1767-1772 (2001)
Chemical polymerization kinetics of poly-o-phenylenediamine and characterization of the obtained polymer in aqueous hydrochloric acid solution using K2Cr2O7 as oxidizing agent
SM Sayyah, et al.
International Journal of Polymer Science, 2014 (2014)
Eduardo Molina-Jijón et al.
Toxicology, 291(1-3), 93-101 (2011-11-26)
Deferoxamine (DFO) is a recognized iron chelator which has been shown to exert nephroprotection in models of toxic nephropathies. In the present work the potential protective effects of DFO against Cr(VI)-induced nephrotoxicity and oxidant stress were evaluated. Rats were injected
Bour-Jr Wang et al.
Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi, 110(12), 775-779 (2012-01-18)
Occupational dermatitis among cement workers is a major occupational health concern. The two most important occupational hazards for cement workers are irritant and allergic cement contact dermatitis. The objective of this study was to investigate the severity of occupational cement
Shafaqat Ali et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(10), 2234-2239 (2013-06-19)
A hydroponic experiment was carried out to examine the effect of hydrogen sulfide (H2 S) in alleviating chromium (Cr) stress in barley. A 2-factorial design with 6 replications was selected, including 3 levels of NaHS (0 μM, 100 μM, and