Fontos dokumentumok
1.04864
Supelco
Potassium dichromate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Potassium dichromate, Potassium bichromate, Potassium pyrochromate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cr2K2O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
294.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-906-6
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.9% dry basis (iodometric)
grade:
ACS reagent
Forma:
crystalline
oldhatóság:
115 g/L
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.9% dry basis (iodometric)
Forma
crystalline
hatékonyság
90.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
1170 mg/kg LD50, skin (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
veszteség
≤0.05% loss on drying, 130 °C
pH
3.6 (100 g/L in H2O)
bp
>500 °C/1013 hPa
mp
398 °C
oldhatóság
115 g/L
sűrűség
2.7 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1250 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)([O-])O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • LC-HRMS methods for the quantification of two artemisinin drugs and their metabolites in rat blood and plasma.: This study develops a liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (LC-HRMS) method using potassium dichromate as a calibration standard, significantly enhancing the accuracy and precision in pharmaceutical analysis (Zhou et al., 2024).
  • A novel model extended from the Bouguer-Lambert-Beer law can describe the non-linear absorbance of potassium dichromate solutions and microalgae suspensions.: Research presents a novel mathematical model incorporating potassium dichromate, offering a more accurate method for assessing the optical properties of solutions, critical for analytical applications in bioengineering and environmental studies (Yeh et al., 2023).
  • Melatonin Alleviated Potassium Dichromate-Induced Oxidative Stress and Reprotoxicity in Male Rats.: Investigates the protective effects of melatonin against oxidative stress caused by potassium dichromate in clinical settings, providing insights into its potential therapeutic applications (Bashandy et al., 2021).
  • Assessing the acute and chronic toxicity of exposure to naturally occurring oil sands deposits to aquatic organisms using Daphnia magna.: Features a study on the environmental impact of potassium dichromate, providing essential data for environmental toxicology and pollution assessment (Cardoso et al., 2020).
Kapcsolódás
Replaces: PX1445-2; PX1445
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric, calc. on dried substance): ≥ 99.9 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Loss on drying (130 °C): ≤ 0.05 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Cardio-vascular system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)