Merck
398063
Sigma-Aldrich
Sodium dichromate dihydrate
ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
Sodium bichromate
About This Item
Lineáris képlet:
Na2Cr2O7 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
298.00
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
form
crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
szennyeződések
≤0.005% NH4OH ppt.
≤0.005% insolubles
pH
3.5 (20 °C, 100 g/L)
mp
91 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.003%
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sodium dichromate dehydrate (SDD), a hexavalent chromium compound is commonly used as an oxidizing agent. Chromium (VI) compounds are genotoxic and group 1 IARC (International Agency for Research on Cancer) carcinogen. SDD is one of the common contaminants found in drinking water. Its toxic effects and carcinogenicity has been studied.
Alkalmazás
Sodium dichromate dehydrate may be used in preparing Jones reagent which is employed for oxidation reactions. It may be used in the oxidation of arylalkanes.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis of novel types of polyester glycodendrimers as potential inhibitors of urinary tract infections.
Jean-d'Amour KT, et al.
New. J. Chem., 39(5), 4115-4127 (2015)
Lack of genotoxic effects in hematopoietic and gastrointestinal cells of mice receiving chromium (VI) with the drinking water.
De Flora S, et al.
Mutation Research, Reviews in Mutation Research, 659(1), 60-67 (2008)
Shaken not stirred; oxidation of alcohols with sodium dichromate.
Lou JD, et al.
Tetrahedron Letters, 47(3), 311-313 (2006)
Chromium Oxidations in Organic Chemistry
Cainelli G and Cardillo G.
Chromium Oxidations in Organic Chemistry, 29-32G-29-32G (2012)
A chronic oral reference dose for hexavalent chromium-induced intestinal cancer.
Thompson CM, et al.
Journal of Applied Toxicology, 34(5), 525-536 (2014)