Fontos dokumentumok
128082
2-Ethoxyethanol
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
3.8 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
460 °F
robbanási határérték
14 %
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
<0.10% water
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
oldhatóság
water: miscible
sűrűség
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?