Fontos dokumentumok
8.00857
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyethanol (stabilised)
for synthesis
Szinonimák:
2-Ethoxyethanol, Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.12
Beilstein:
1098271
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-804-1
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
3.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
460 °F
hatékonyság
3300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
14 %
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 40 °C
sűrűség
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Chemical synthesis applications
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.930
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
The material is stabilised with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup