Fontos dokumentumok
57082-U
Supelco
Supelclean LC-Alumina-A SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
material
polypropylene tube
Minőségi szint
összetétel
bed wt., 1 g
kiszerelés
pk of 54
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
3 mL
matrix
Alumina for acidic pH (~5); Brockmann Act. I base material
mátrix aktív csoport
Alumina phase
részecskeméret
60-325 mesh
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
normal phase
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)