Fontos dokumentumok
270482
2-Methoxyethanol
suitable for HPLC, ≥99.9%
Szinonimák:
Ethylene glycol monomethyl ether, Methyl glycol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.62 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
6.17 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
548 °F
tisztítva
glass distillation
robbanási határérték
24.5 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
<0.050% water
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.402 (lit.)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
sűrűség
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 213 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used in the LC-MS of rat urine samples for determination of 2-methoxyethanol.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Immune system, thymus
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup