Merck
PHR1544
Supelco
2-Methoxyethanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-Methoxyethanol, Ethylene glycol monomethyl ether, Methyl glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.09
Beilstein:
1731074
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1601645
gőzsűrűség
2.62 (vs air)
gőznyomás
6.17 mmHg ( 20 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
548 °F
robbanási határérték
24.5 %
kiszerelés
ampule of 3x1.2 mL each
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.402 (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
sűrűség
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards. 2-Methoxyethanol is widely used solvent in various electrochemical studies and industrial processes. It exhibits "quasi-aprotic" properties. Its solvent characteristics are a mixture of that of protic and aprotic solvents.
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Lábjegyzet
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA4460 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Immune system, thymus
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
P Sarabadani et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 90, 8-14 (2014-04-01)
A new complex of 1-hydroxy-4-(prop-2-enyloxy)-9,10-anthraquinone and Y(III) was synthesized and used as the functional monomer for a novel Y(III) nanostructure ion-imprinted polymer. This polymer was used as a sorbent for fast and selective separation. The separation method was based on
Xuanhe Song et al.
Stem cells international, 2015, 926325-926325 (2015-04-09)
Meniscus reconstruction is in great need for orthopedic surgeons. Meniscal fibrochondrocytes transplantation was proposed to regenerate functional meniscus, with limited donor supply. We hypothesized that coculture of synovial mesenchymal stem cells (SSC) with meniscal fibrochondrocytes (me-CH) can support matrix production
Peng Li et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(2), 574-577 (2014-11-15)
Self-assembly of a trigonal building subunit with diaminotriazines (DAT) functional groups leads to a unique rod-packing 3D microporous hydrogen-bonded organic framework (HOF-3). This material shows permanent porosity and demonstrates highly selective separation of C2H2/CO2 at ambient temperature and pressure.
Candice I Pelligra et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(21), 4304-4309 (2014-07-26)
Controlled density semiconducting oxide arrays are highly desirable for matching nanometer length scales specific to emerging applications. This work demonstrates a facile one-step method for templating hydrothermal growth which provides arrays with high-fidelity tuning of nanorod spacing and diameter. This
Anil K Gorle et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(44), 16713-16725 (2014-10-02)
A series of inert tri- and tetra-nuclear polypyridylruthenium(II) complexes that are linked by the bis[4(4'-methyl-2,2'-bipyridyl)]-1,n-alkane ligand ("bb(n)" for n = 10, 12 and 16) have been synthesised and their potential as antimicrobial agents examined. Due to the modular nature of