Fontos dokumentumok
537675
Ethylene glycol monopropyl ether
ReagentPlus®, ≥99.40%
Szinonimák:
2-Propoxyethanol, Propyl glycol
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1.3 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.40%
Forma
liquid
szennyeződések
≤0.100% (water)
törésmutató
n20/D 1.413 (lit.)
bp
150-153 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
sűrűség
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCOCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-4-7-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
118.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?