Fontos dokumentumok
256366
Ethylene glycol butyl ether
spectrophotometric grade, ≥99.0%
Szinonimák:
2-Butoxyethanol, Butyl glycol
About This Item
Javasolt termékek
grade
spectrophotometric grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
Teszt
≥99.0%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
473 °F
robbanási határérték
10.6 %
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
≤0.1% water
párolgási maradék
<0.001%
törésmutató
n20/D 1.419 (lit.)
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 230 nm Amax: 1.0
λ: 250 nm Amax: 0.10
λ: 275 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
SMILES string
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup