Fontos dokumentumok
1193301
USP
Diethylene glycol monoethyl ether
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, CARBITOL™, Diethylene glycol ethyl ether, Ethyldiglycol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
4.63 (vs air)
gőznyomás
0.12 mmHg ( 20 °C)
API-család
diethylene glycol
robbanási határérték
1.2 %, 135 °F
23.5 %, 182 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.427 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
sűrűség
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup