Fontos dokumentumok
N2125
Naphthol AS-BI phosphate
≥98% purity (HPLC), powder
Szinonimák:
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic-o-anisidide phosphate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Naphthol AS-BI phosphate, ≥98% (HPLC), Technical grade
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
white to light yellow
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H15BrNO6P/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)20-18(21)14-9-12-8-13(19)7-6-11(12)10-17(14)26-27(22,23)24/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUXIAXQSTATULQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) staining to detect osteoclast activity
- as a component in Tris-HCl in staining cells to measure alkaline phosphatase (ALP) activity
- to perform alkaline phosphatase reaction
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?