Fontos dokumentumok
F3381
Fast Red Violet LB Salt
Dye content ≥90%, Powder
Szinonimák:
5-Chloro-4-benzamido-2-methylbenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Fast Red Violet LB Salt, Dye content ≥90 %
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, ≥90%
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1[N+]#N
InChI
1S/C14H10ClN3O.ClH/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)18-16)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-8H,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SARKXLKWFKNUMR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Fast Red Violet LB Salt is suitable for quantitating alkaline phosphatase through histochemical, hematological, histological, and flow cytometric methods.
- It has been used to study the role of TNF-α during fracture healing.
- has been used for the detection of tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) in tissue sections.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?