Fontos dokumentumok
8.43947
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monopropyl ether
for synthesis
Szinonimák:
2-Propoxyethanol, Propyl glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2OCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.15
Beilstein:
1731983
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
EC index szám:
220-548-6
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
150-153 °C (lit.)
gőznyomás:
1.3 mmHg ( 20 °C)
gőznyomás
1.3 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
230 °C
hatékonyság
3089 mg/kg LD50, oral (Rat)
876 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
törésmutató
n20/D 1.413 (lit.)
bp
150-153 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 48 °C
sűrűség
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCOCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-4-7-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.900
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Evaporation Number: 68
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
118.4 °F
Lobbanási pont (C)
48 °C