Merck
Y0001772
Sodium lauroylsarcosinate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
N-Lauroylsarcosine sodium salt, N-Dodecanoyl-N-methylglycine sodium salt, Sarkosyl NL
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
293.38
Beilstein:
5322974
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sarcosinates
molekulatömeg
micellar avg mol wt 600
gyártó/kereskedő neve
EDQM
aggregált szám
2
CMC
14.6 mM (20-25°C)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Sodium lauroylsarcosinate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Anionic surfactant.
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
512.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
267 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)