Fontos dokumentumok
61745
N-Lauroylsarcosine sodium salt
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
N-Dodecanoyl-N-methylglycine sodium salt, Sarkosyl NL
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
Forma
powder
molekulatömeg
micellar avg mol wt 600
aggregált szám
2
technika/technikák
protein expression: suitable
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
szennyeződések
≤7% water
CMC
14.6 mM (20-25°C)
oldhatóság
H2O: very soluble 293 g/L at 20 °C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
512.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
267 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?