L5125
N-Lauroylsarcosine sodium salt
≥94%
Szinonimák:
N-Dodecanoyl-N-methylglycine sodium salt, Sarkosyl NL
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥94%
form
powder
molekulatömeg
micellar avg mol wt 600
average mol wt 600
aggregált szám
2
technika/technikák
oligo synthesis: suitable
CMC
14.6 mM (20-25°C)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1