Fontos dokumentumok
61739
N-Lauroylsarcosine
purum p.a., ≥98.0% (GC)
Szinonimák:
N-Dodecanoyl-N-methylglycine, Sarkosyl L
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
grade
purum p.a.
Teszt
≥98.0% (GC)
molekulatömeg
271.40 g/mol
technika/technikák
protein quantification: suitable
szennyeződések
≤0.2% water
izzítási maradék
≤0.1%
mp
45-50 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤70 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
funkcionális csoport
amide
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H29NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?