Fontos dokumentumok
L5000
N-Lauroylsarcosine, neat
≥95%
Szinonimák:
N-Dodecanoyl-N-methylglycine, Sarkosyl L
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥95%
molekulatömeg
average mol wt 600
aggregált szám
2
CMC
14.6
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H29NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?