Fontos dokumentumok
1614374
USP
Sodium Lauroyl Sarcosinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl) sodium salt (1:1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H28NNaO3
Molekulatömeg:
293.38
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
sarcosinates
kiszerelés
pkg of 150 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Sodium Lauroyl Sarcosinate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1