Merck
NIST39J
Benzoic acid
NIST® SRM® 39j, calorimetric standard
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.12
Beilstein:
636131
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.21 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 132 °C)
öngyulladási hőmérséklet
1061 °F
kiszerelés
pkg of 30 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Benzoic acid SRM 39J is refined by fractional freezing to give a material of high homogeneity and purity.   
Each unit of SRM 39J consists of 30 g of crystalline material.
SRM 39J _SDS
SRM 39J _CoA
Alkalmazás
Benzoic acid standard reference material (SRM) is intended for use in the calibration and standardization of adiabatic, isoperibol, and aneroid bomb calorimeters.
Tulajdonságok és előnyök
  • SRM 39J is available with a certificate documenting NIST-certified purity of 0.999996 mol/mol, as measured by coulometer mass spectrometer. 
  • The NIST certificate is provided with uncertainty calculation, handling, storage, and use instructions.
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Benzoic acid (C7H6O2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Simultaneous determination of preservatives (benzoic acid, sorbic acid, methylparaben and propylparaben) in foodstuffs using high-performance liquid chromatography.
Saad B, et al.
Journal of Chromatography A, 1073(1-2), 393-397 (2005)