Fontos dokumentumok
Y0001064
Benzaldehyde
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Bitter almond
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
4 mmHg ( 45 °C)
API-család
benzaldehyde
öngyulladási hőmérséklet
374 °F
robbanási határérték
1.4 %, 20 °F
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.545 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
sűrűség
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde