Fontos dokumentumok
12353
Benzoic acid
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
About This Item
Javasolt termékek
grade
reference material
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.21 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 132 °C)
Teszt
>99.5%
öngyulladási hőmérséklet
1061 °F
minőség
certified by BAM
technika/technikák
titration: suitable
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
sűrűség
1.32 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Traceable to NIST SRM
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)