Merck
BP665
Fentanyl citrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Fentanyl citrate salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H28N2O · C6H8O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
528.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fentanyl
form
solid
minőség
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCC(=O)N(C1CCN(CC1)CCc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H28N2O.C6H8O7/c1-2-22(25)24(20-11-7-4-8-12-20)21-14-17-23(18-15-21)16-13-19-9-5-3-6-10-19;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-12,21H,2,13-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVLVTNPOHDFFCJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... OPRM1(4988)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Fentanyl citrate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Fentanyl Injection
  • Bupivacaine and Fentanyl Injection
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Skull and crossbones
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
    Célzott szervek
    Central nervous system
    Tárolási osztály kódja
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)