Fontos dokumentumok
8.01756
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde
for synthesis
Szinonimák:
Benzaldehyde, Bitter almond oil
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
EC index szám:
202-860-4
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99.0% (GC)
bp:
179 °C/1013 hPa
gőznyomás:
1.3 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
1.3 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
190 °C
hatékonyság
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.4-8.5 % (v/v)
pH
5.9 (1 g/L in H2O)
bp
179 °C/1013 hPa
mp
-26 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 64 °C
oldhatóság
3.3 g/L
sűrűség
1.05 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Benzaldehyde can be used as a reactant to synthesize:
  • β-amino ketone derivatives by Cu nanoparticles catalyzed one-pot, three-component Mannich reaction with various aromatic ketones and amines.
  • Enantioselective 1-phenyl-1-propanol by asymmetric addition of diethylzinc in the presence of fenchone-based derivatives as catalysts.
  • Benzoylborane by reacting with a boryl Grignard reagent (borylmagnesium).
  • Diethyl benzylidenemalonate by piperidine catalyzed reaction with diethyl malonate.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.044 - 1.046
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Reactions under microwave conditions
Tetrahedron Organic Chemistry Series (2005)
Novel one-pot Cu-nanoparticles-catalyzed Mannich reaction
Kidwai M, et al.
Tetrahedron Letters, 50(12), 1355-1358 (2009)
Synthesis, structure of borylmagnesium, and its reaction with benzaldehyde to form benzoylborane.
Makoto Yamashita et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(31), 9570-9571 (2007-07-17)
B Goldfuss et al.
The Journal of organic chemistry, 65(1), 77-82 (2000-05-18)
Three (-)-fenchyl alcohol derivatives, ¿(1R,2R,4S)-exo-(2-Ar)-1,3, 3-trimethylbicyclo[2.2.1] heptan-2-ol, Ar = o-anisyl (2), 2-N-methylimidazolyl (3), 2-N,N-dimethylbenzylamine (4)¿ were synthesized, characterized by X-ray analyses, and employed as precatalysts in diethyl zinc additions to benzaldehyde. Directions and relative degrees of enantioselectivities are rationalized by