Fontos dokumentumok
Y0001060
Benzalkonium chloride for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Benzalkonium chloride, Alkylbenzyldimethylammonium chloride, Alkyldimethylbenzylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
benzalkonium chloride
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)