Fontos dokumentumok
D79403
Bicyclohexyl
99%
Szinonimák:
1,1′-Bi(cyclohexyl), BCH, Dicyclohexyl
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
473 °F
törésmutató
n20/D 1.478 (lit.)
bp
227 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
sűrűség
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC(CC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544) , ESR1(2099)
Related Categories
Alkalmazás
- To synthesize 1-azido-1,1′-bi(cyclohexane) by Mn-catalyzed oxidative azidation method using nucleophilic NaN3 as an azide source.
- To prepare 1-fluoro-1,1′-bicyclohexyl using elemental fluorine.
- In the aliphatic Friedel-Crafts reaction to prepare novel bicyclohexyl based oxygenated building block via C-H activation with aluminum trichloride and acetyl chloride.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)