Fontos dokumentumok
BP158
Flucloxacillin sodium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
flucloxacillin
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)[C@H](C([O-])=O)N2C([C@@H](NC(C3=C(C)ON=C3C4=C(F)C=CC=C4Cl)=O)[C@@]2([H])S1)=O.[Na+]
InChI
1S/C19H17ClFN3O5S.Na/c1-7-10(12(23-29-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13-16(26)24-14(18(27)28)19(2,3)30-17(13)24;/h4-6,13-14,17H,1-3H3,(H,22,25)(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14+,17-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTEANHMVDHZOPB-SLINCCQESA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)