Fontos dokumentumok
W267020
p-Anisaldehyde
natural, FG
Szinonimák:
4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
About This Item
Javasolt termékek
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.573 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
sűrűség
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
anise; cherry; creamy; floral; balsamic; sweet; vanilla
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
240.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
116 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?