Merck
W267007
Sigma-Aldrich
p-Anisaldehyde
≥97.5%, FCC, FG
Szinonimák:
4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.15
FEMA-szám:
2670
Beilstein:
471382
EC-szám:
Európai Tanács szám:
103
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.015
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
Teszt
≥97.5%
form
liquid
összetétel
contains IFRA restricted p-Anisaldehyde
törésmutató
n20/D 1.573 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
sűrűség
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
anise; cherry; creamy; floral; balsamic; sweet; vanilla
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Alkalmazás
  • Aryl-alcohol oxidase involved in lignin degradation: a mechanistic study based on steady and pre-steady state kinetics and primary and solvent isotope effects with two alcohol substrates.: The study focuses on the mechanistic understanding of aryl-alcohol oxidase in lignin degradation, utilizing p-Anisaldehyde as a model substrate to investigate enzyme kinetics and isotope effects. (Ferreira et al., 2009).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Odor at 1.0%
Taste at 5-10 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Vanilla, fennel, star anise, cranberry, black currant, cinnamon, basil.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
240.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
116 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Wenxin Gu et al.
Organic letters, 5(4), 415-418 (2003-02-14)
[reaction: see text] Two new 4-methoxybenzaldehyde backbone linker resins were developed for the solid-phase synthesis of peptides. The linkers are very stable during the cleavage of common protecting groups for amines (Fmoc, Boc) and carboxylic acids (Me, All, tBu) in
Israt Jahan et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 60(2), 207-215 (2010-12-08)
In this study, five compounds, lupeol (1), epilupeol (2), β-sitosterol (3), stigmasterol (4) and p-methoxybenzaldehyde (5) were isolated from the petroleum ether and dichloromethane fractions of a methanolic extract of the stem bark of Delonix regia. Antimicrobial screening of the
N Juillet et al.
Plant biology (Stuttgart, Germany), 13(4), 570-575 (2011-06-15)
It has often been proposed that nectarless deceptive orchid species exploit naïve pollinators in search of food before they learn to avoid their flowers, and that intraspecific floral trait polymorphism, often noted in this plant group, could prolong the time
Guozhu Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(38), 12598-12599 (2008-08-30)
A novel approach to generate Au-containing all-carbon 1,3-dipoles is developed via an unprecedented migration-fragmentation of ketals/acetals. These in situ generated dipoles undergo rapid [3+2] cycloaddition under mild conditions with various enones/enals, electron-rich aromatic aldehydes, and N-benzylindole, leading to flexible formation
Abbas Afkhami et al.
Analytica chimica acta, 746, 98-106 (2012-09-15)
A modified carbon paste electrode based on multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) and 3-(4-methoxybenzylideneamino)-2-thioxothiazolodin-4-one as a new synthesized Schiff base was constructed for the simultaneous determination of trace amounts of Hg(II) and Pb(II) by square wave anodic stripping voltammetry. The modified