Merck
W488401
Sigma-Aldrich
6-Methyl-5-hepten-2-ol
greener alternative
natural, ≥95%, FG
Szinonimák:
Coriander heptenol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(OH)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.21
FEMA-szám:
4884
Beilstein:
1720072
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
02.124
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
botanical
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥95%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.448 (lit.)
bp
78 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
coriander; green; sweet
SMILES string
CC(O)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C8H16O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5,8-9H,4,6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)