Merck
05320590
p-Anisaldehyde
primary reference standard
Szinonimák:
4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.15
Beilstein:
471382
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
HWI
törésmutató
n20/D 1.573 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
sűrűség
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Alkalmazás
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
240.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
116 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)