Fontos dokumentumok
97063
p-Anisaldehyde
analytical standard
Szinonimák:
4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
Teszt
≥99.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.573 (lit.)
n20/D 1.573
bp
248 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
sűrűség
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
240.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
116 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?