Fontos dokumentumok
T79758
Trimethyl phosphonoacetate
98%
Szinonimák:
(Carboxymethyl)phosphonic acid trimethyl ester, NSC 84262
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
bp
118 °C/0.85 mmHg (lit.)
265-268 °C (lit.)
sűrűség
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C5H11O5P/c1-8-5(6)4-11(7,9-2)10-3/h4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Intramolecular Mannich-type reactions to produce the sarain A diazatricyclic core
- Organocatalytic oxa-Michael reactions
- Prenylation and geranylation of oxindoles
- Intramolecular Horner-Wadsworth-Emmons reactions
- Olefin cross-metathesis / heterocyclization
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?