Merck
W313505
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Decadienal
≥90%, FG
Szinonimák:
(E,E)-2,4-Decadienal
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.23
FEMA-szám:
3135
Beilstein:
1704897
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2120
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.140
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fatty; meaty; citrus
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Teszt
≥90%
törésmutató
n20/D 1.515 (lit.)
bp
114-116 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.872 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fatty; meaty; citrus
SMILES string
[H]C(=O)\C=C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Általános leírás
trans,trans-2,4-Decadienal is one of the main volatile flavor constituents of rice, tomato, cold-pressed orange and tangerine oils. It has also been identified in frying oils and fumes since it is formed as a by-product when lipids in edible oils undergo peroxidation on heating.
Alkalmazás
  • Multispectral and Molecular Dynamics Study on the Impact of trans,trans-2,4-Decadienal and 4-hydroxy-2-nonenal on Myoglobin Redox Stability.: The study examines the effects of lipid oxidation products on protein stability, with significant implications for understanding oxidative stress and its impact on muscle foods (Qi et al., 2024).
Kiszerelés
Packaged in glass bottles
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Isolation of trans, trans-2, 4-decadienal and intermedeol from cold-pressed citrus oils.
Moshonas MG & Shaw PE.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 27(1), 210-211 (1979)
Flavour compounds and a quantitative descriptive analysis of tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill.) of different cultivars in short-term storage.
Krumbein A, et al.
Postharvest biology and technology, 32(1), 15-28 (2004)
Flavor volatiles in three rice cultivars with low levels of digestible protein during cooking.
Zeng Z, et al.
Cereal Chem., 85(5), 689-695 (2008)
Content of trans, trans?2, 4?decadienal in deep?fried and pan?fried potatoes.
Boskou G, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 108(2), 109-115 (2006)
Anna Lettieri et al.
Marine drugs, 13(3), 1451-1465 (2015-03-20)
The anti-proliferative effects of diatoms, described for the first time in copepods, have also been demonstrated in benthic invertebrates such as polychaetes, sea urchins and tunicates. In these organisms PUAs (polyunsaturated aldehydes) induce the disruption of gametogenesis, gamete functionality, fertilization