Fontos dokumentumok
U0600000
Urea
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
urea
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
132-135 °C (lit.)
sűrűség
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)