1.37030
Urea
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Carbamide, Carbonyl diamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamine, Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Teszt
98.0-102.0% (HPLC)
form
crystalline
solid
technika/technikák
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
sűrűség
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Due to its low microbial and endotoxin limits, Urea cryst. Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Jogi információk
Alkalmazás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1