Fontos dokumentumok
1706712
USP
Urea Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Biuret, Allophanic acid amide, Carbamoylurea
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
urea
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
185-190 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)NC(N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)