Fontos dokumentumok
1706701
USP
Urea C 13
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Urea-13C
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
urea
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
132-135 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Urea C 13 for Oral Solution
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)