GE17-1319-01
Urea
Cytiva 17-1319-01, pack of 500 g
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Jellemzők
wetted part: no
kiszerelés
pack of 500 g
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-1319-01
szín
White
oldhatóság
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
methanol: soluble
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- 500g
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
Cikkek
This page describes components of rehydration solutions for use in 2-D Electrophoresis with Cytiva products.
Protocols
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.