Fontos dokumentumok
U4884
Urea
meets USP testing specifications
Szinonimák:
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Minőségi szint
Teszt
98.0-102.0%
form
solid
mp
132-135 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
sűrűség
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
WGK
WGK 1