Fontos dokumentumok
56180
Urea
analytical standard
Szinonimák:
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.5% water
mp
132-135 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C (completely)
sűrűség
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
format
neat
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?