1.08487
Urea
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Carbamide, Carbonyl diamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamine, Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Forma
solid
hatékonyság
8471 mg/kg LD50, oral (Rat)
8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
technika/technikák
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
sűrűség
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
720‑760 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Assay (ex N, calc. on dried substance): 99.0 - 101.5 %
Purity (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (10 %; Wasser; colour): colourless
Appearance of solution (10 %; Wasser; clarity): clear
In water insoluble matter: ≤ 0.003 %
Acidity, Alkalinity: ≤ 0.0005 meq/g
Melting point (DSC): 132 - 135 °C
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.0500 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0004 %
Biuret: ≤ 0.05 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.0 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Protocols
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.