Fontos dokumentumok
M2147
Mevinolin from Aspergillus sp.
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester butanoic acid, 6-α-Methylcompactin, Lovastatin, Monacolin K
Teszt
≥98% (HPLC)
form
crystalline powder
mp
175.4 °C
oldhatóság
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kezdeményező
Abbott
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Géninformáció
human ... HMGCR(3156)
rat ... Hmgcr(25675)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox